Kobber ≥99.9% (metals basis), metalltråd, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Scientific
10783.H4 10783.H7 10783.H9
10783.H4EA 1575 NOK
10783.H4 10783.H7 10783.H9
Kobber ≥99.9% (metals basis), metalltråd, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Kobber
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈1.75g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
MW: 63,55 g/mol
Kokepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1083 °C
Tetthet: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Indeks: 13,02545