Kobber ≥99.9985% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
10972.G6 10972.H2
10972.G6EA 1950 NOK
10972.G6 10972.H2
Kobber ≥99.9985% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Kobber
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.44g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Kokepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1083 °C
Tetthet: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Indeks: 13,02545