Kobber ≥99.9999% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
42977.G6 42977.H2
42977.G6EA 2700 NOK
42977.G6 42977.H2
Kobber ≥99.9999% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Kobber
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.07g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Kokepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1083 °C
Tetthet: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Indeks: 13,02545