Kobber ≥99.999% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Leverandør: Thermo Scientific
44550.G1 44550.G5
44550.G1EA 2125 NOK
44550.G1 44550.G5
Kobber ≥99.999% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Kobber
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈15.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
MW: 63,55 g/mol
Kokepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1083 °C
Tetthet: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Indeks: 13,02545