Kobber, pulver for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02703.0250 1.02703.1000
1.02703.0250EA 669 NOK
1.02703.0250 1.02703.1000
Kobber, pulver for analysis, Supelco®
Kobber
Formel: Cu
Kokepunkt: 2567 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1083,4 °C
Tetthet: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
FN: 3089
ADR: 4.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 1083 °C
Molar Mass 63.55 g/mol
Bulk Density 1290 kg/m3
Density 8.96 g/cm3 (20 °C)