Kobber ≥99.5%, ringer, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Leverandør: VWR Chemicals
23055.232EA 825 NOK
23055.232 23055.298
Kobber ≥99.5%, ringer, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Kobber
Formel: Cu
Kokepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1083 °C
Tetthet: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Indeks: 13,02545
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99.5 %
Insolubility in nitric acid Max. 0.05 %
Ag (Silver) Max. 50 ppm
Fe + Al Max. 0.025 %
Pb (Lead) Max. 0.05 %