Zink ≥99.994% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Scientific
12054.G5 12054.G1
12054.G5EA 2650 NOK
12054.G5 12054.G1
Zink ≥99.994% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Zinc
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈1.40g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
MW: 65,39 g/mol
Kokepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 420 °C
Tetthet: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011291
CAS-nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Indeks: 12,10255