Absorberende papirhåndkle, Kimtech™
Leverandør: KIMBERLY CLARK
7506 7505
115-2220EA 695 NOK
115-2220 115-2212
Absorberende papirhåndkle, Kimtech™
Papirservietter Tørkepapir og våtservietter Papirservietter, skånsom
De sterke Kimtech*-serviettene er fremstilt av HYDROKNIT®-materiale. De er skånsomme mot huden og egner seg til rengjøring i et sterilt miljø.
  • Idea for wiping tasks where low lint or use of chemicals are required
  • Available wrapped in a splash-proof, water-repellent polybag