Presisjonsvekter, Explorer®-serien
Leverandør: OHAUS
83021348 83021341 83021343 83021366 83021350 83021351 83021356 83021357 83021358 83021360 83021361 83021362 83021363 83021365 83021342 30061979 30061980 30061981 30061982 30061983 30061984
611-2401EA 62550 NOK
611-2401 611-2398 611-2400 611-2412 611-2402 611-2403 611-2404 611-2405 611-2406 611-2407 611-2408 611-2409 611-2410 611-2411 611-2399 611-5302 611-5303 611-5304 611-5305 611-5306 611-5307
Presisjonsvekter, Explorer®-serien
Vekter
Et utvalg av vekter med innebygd berøringsskjerm, avansert veiingsteknologi og avstandsføler. Kontrollenheten er lett å betjene og kan monteres på basen, over basen, på en ekstra søyle, på veggen eller eksternt (med en avstand på opptil 3 m via en ekstra kabel). Berøringsskjermen har universelle symboler og meldinger som letter oppsett og betjening. Brukeren kan deretter velge å bruke avstandsfølere, slik at sensitive prøver kan håndteres uten berøring. Vektene har flere brukermodi til grunnleggende veiing for SQC-programvarer, og dessuten kort stabiliseringstid og optimerteMore Product Information