Zink ≥99.9%, kuler, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Leverandør: VWR Chemicals
29080.238EA 980 NOK
29080.238 29080.295 29080.410
Zink ≥99.9%, kuler, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Zinc
Formel: Zn
MW: 65,39 g/mol
Kokepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 420 °C
Tetthet: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011291
CAS-nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Indeks: 12,10255
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99.9 %
Mean diameter 3 to 8 mm
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 30 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 0.003 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Sn (Tin) Max. 50 ppm