Analysevekter, Explorer®-serien
Leverandør: OHAUS
83021332 83021331 83021333 83021335 83021336
611-2394EA 65650 NOK
611-2394 611-2393 611-2395 611-2396 611-2397
Analysevekter, Explorer®-serien
Vekter
Et utvalg av vekter med fire sifre og innebygd berøringsskjerm, avansert teknologi for veiing og avstandsføler. Kontrollenheten er lett å betjene og kan monteres på basen, over basen, på en ekstra søyle, på veggen eller eksternt (med en avstand på opptil 3 m via en ekstra kabel). Berøringsskjermen har universelle symboler og meldinger som letter oppsett og betjening. Brukeren kan deretter velge å bruke avstandsfølere, slik at sensitive prøver kan håndteres uten berøring. Vektene har flere bruksmodi for grunnleggende veiing for SQC, i tillegg til kort stabiliseringstid og optimerteMore Product Information