Zink 99.999% (trace metals basis), pulver 40 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
367260100 367260500
ACRO367260100EA 3150 NOK
ACRO367260100 ACRO367260500
Zink 99.999% (trace metals basis), pulver 40 mesh
Zinc
Formel: Zn
Kokepunkt: 907 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 420 °C
Tetthet: 7,13 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011291
CAS-nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
FN: 1436
ADR: 4.3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %