Krom ≥99% (metals basis), irregular pieces
Leverandør: Thermo Scientific
10150.22 10150.36
10150.22EA 1200 NOK
10150.22 10150.36
Krom ≥99% (metals basis), irregular pieces
Krom
Purity: 99% CAS No.: 7440-47-3 Physical Form: Broken plate Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
MW: 52 g/mol
Kokepunkt: 2469 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1840 °C
Tetthet: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010944
CAS-nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Indeks: 12,02288