Krom ≥99.996% (metals basis), pulver -10+20 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
10452.06 10452.14 10452.22
10452.06EA 1300 NOK
10452.06 10452.14 10452.22
Krom ≥99.996% (metals basis), pulver -10+20 mesh
Krom
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
MW: 52 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010944
CAS-nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
FN: 3089
ADR: 4.1,III