Krom ≥99.99% (metals basis), pulver -100+325 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
35668.09 35668.18
35668.09EA 2025 NOK
35668.09 35668.18
Krom ≥99.99% (metals basis), pulver -100+325 mesh
Krom
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
MW: 52 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010944
CAS-nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
FN: 3089
ADR: 4.1,III