Krom ≥99.999% (metals basis), granulat -4/+7 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
42926.18 42926.30 42926.A1
42926.18EA 3750 NOK
42926.18 42926.30 42926.A1
Krom ≥99.999% (metals basis), granulat -4/+7 mesh
Krom
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
MW: 52 g/mol
Kokepunkt: 2469 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1840 °C
Tetthet: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010944
CAS-nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Indeks: 12,02288