Krom ≥99.99% (metals basis), pulver -60 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
44556.22 44556.36
44556.22EA 2125 NOK
44556.22 44556.36
Krom ≥99.99% (metals basis), pulver -60 mesh
Krom
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formel: Cr
MW: 52 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010944
CAS-nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
FN: 3089
ADR: 4.1,III