Krom, pulver, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12097.0500 1.12097.5000
1.12097.0500EA 2210 NOK
1.12097.0500 1.12097.5000
Krom, pulver, Sigma-Aldrich®
Krom
Formel: Cr
MW: 52 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010944
CAS-nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
FN: 3089
ADR: 4.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1890 °C
Molar Mass 51.99 g/mol
Boiling Point 2670 °C (1013 hPa)
Density 7.20 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable