Servietter til generell bruk, WYPALL* L40
Leverandør: KIMBERLY CLARK
7462 7461 5701 7471
115-0185EA 775 NOK
115-0185 KIMB7461 KIMB5701 115-1549
Servietter til generell bruk, WYPALL* L40
Papirservietter Tørkepapir og våtservietter Papirservietter til generell bruk
WYPALL* L40 kluter absorberer lett store søl og lekkasjer og er derfor ideelle for rutinemessig industriell rengjøring og vedlikehold. De er også myke nok til å fjerne smuss og væsker fra ansikt og hender.
  • Perfekt for bruk på bord
  • Fremstilt av en blanding av cellulose og lateks
Colour: White.