2-Bromo-2-butene cis- and trans-mixture 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
201510250 201511000
ACRO201510250EA 1175 NOK
ACRO201510250 ACRO201511000
2-Bromo-2-butene cis- and trans-mixture 98%
2-Bromo-2-butene
Formel: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Kokepunkt: 82…90 °C (740 mmHg)
Tetthet: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: <1 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000141
CAS-nummer: 13294-71-8
EINECS: 236-316-2
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %