2-Methyl-2-pentenal 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Methylpent-2-enal
359960250 359961000
ACRO359960250EA 670 NOK
ACRO359960250 ACRO359961000
2-Methyl-2-pentenal 97%
2-Methyl-2-pentenal
Formel: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Kokepunkt: 134…136 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,86 g/cm³
Flash punkt: 31 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006978
CAS-nummer: 623-36-9
EINECS: 210-789-5
FN: 1988
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %