2,5-Dimethoxytetrahydrofuran cis- and trans-mixture 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
115671000 115675000
ACRO115671000EA 790 NOK
ACRO115671000 ACRO115675000
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran cis- and trans-mixture 99%
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Formel: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –45 °C
Tetthet: 1,021 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 35 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005359
CAS-nummer: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %