Heksan (blanding av isomerer) ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Hexanes, Isohexane
L13233.AP L13233.AU L13233.0F
L13233.APEA 385 NOK
L13233.AP L13233.AU L13233.0F
Heksan (blanding av isomerer) ≥98%
Heksan (blanding av isomerer)
Purity: 98+% CAS No.: 92112-69-1 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Refractive Index: 1.3795 Melting Point: -95° Boiling Point: 65-70° UN No.: 1208 MDL No.: MFCD02179311
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Kokepunkt: 65…70 °C
Smeltepunkt: –95 °C
Tetthet: 0,67
Flash punkt: <–23 °C (–9 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02179311
CAS-nummer: 110-54-3
EINECS: 295-570-2
FN: 1208
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM