Xylen (blanding av isomerer), J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Danger
3410.2500PEEA 0 NOK
3410.2500PE 3410.5000PE 3410.9010 3410.9025
Xylen (blanding av isomerer), J.T.Baker®
Xylen (blanding av isomerer)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Kokepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –34 °C
Tetthet: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 25 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00077264
CAS-nummer: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
FN: 1307
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=5548e25712f7d73e355ede0a7240c901055e1f61&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Benzene max. 0.02 %
Color (APHA) max. 20
Density (g/ml) at 20°C 0.862 - 0.872