Xylen (blanding av isomerer), BAKER, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Danger
8118.2500EA 1275 NOK
8118.2500 8118.1000 8118.5000 8118.9025 8118.9200
Xylen (blanding av isomerer), BAKER, J.T.Baker®
Xylen (blanding av isomerer)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Kokepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –34 °C
Tetthet: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 25 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00077264
CAS-nummer: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
FN: 1307
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=5548e25712f7d73e355ede0a7240c901055e1f61&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Appearance passes test
Additional Specification(s):
Assay min. 98 %
Color max. 10