Xylen (blanding av isomerer) ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
|
Danger
|
28973.294EA
360
NOK
28973.294
28973.328
28973.556
28973.363
28973.465
28973.950
Xylen (blanding av isomerer) ≥98%, TECHNICAL
Xylen (blanding av isomerer)
Formel:
C₆H₄(CH₃)₂ Kokepunkt: 140 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –34 °C Tetthet: 0,86 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 25 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00077264 CAS-nummer: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 FN: 1307 ADR: 3,III REACH: 01-2119488216-32 Merck Indeks: 13,10136 |
Spesifikasjon Testresultater
Assay | Min. 98% |