Xylen (blanding av isomerer) ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Dimethylbenzene
28973.294EA 370 NOK
28973.294 28973.328 28973.556 28973.363 28973.465 28973.950
Xylen (blanding av isomerer) ≥98%, TECHNICAL
Xylen (blanding av isomerer)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Kokepunkt: 140
Smeltepunkt: –34 °C
Tetthet: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 25
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00077264
CAS-nummer: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
FN: 1307
ADR: 3 III
REACH: 01-2119488216-32
Merck Indeks: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98%