Acetonitril-D3 (99% D) for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
166230100 166230250 166230500 166232500
ACRO166230100EA 1225 NOK
ACRO166230100 ACRO166230250 ACRO166230500 ACRO166232500
Acetonitril-D3 (99% D) for NMR spectroscopy
Acetonitril-D3
Formel: D₃CCN
Kokepunkt: 79…81 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –46 °C
Tetthet: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 2 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001881
CAS-nummer: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
FN: 1648
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %