Aceton-D6 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
166220100 166220250 166220500
ACRO166220100EA 940 NOK
ACRO166220100 ACRO166220250 ACRO166220500
Aceton-D6 99.5 atom % D for NMR spectroscopy
Aceton-D6
Formel: D₃CC(O)CD₃
Kokepunkt: 55 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –93 °C
Tetthet: 0,87 g/cm³
Flash punkt: –20 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00044635
CAS-nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
FN: 1090
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure