Aceton-D6 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Propanone-D6, DMK-D6, Hexadeuteroacetone, Dimethyl ketone-D6, Acetone-[²H₆], Acetone-d6
325320100 325320500 325322500
ACRO325320100EA 1100 NOK
ACRO325320100 ACRO325320500 ACRO325322500
Aceton-D6 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Acetone-[D6]
Formel: D₃CC(O)CD₃
MW: 64,03 g/mol
Kokepunkt: 55 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –93 °C
Tetthet: 0,87 g/cm³
Flash punkt: –20 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00044635
CAS-nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
FN: 1090
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %