1,1,2,2-Tetrachloroethane-[D₂] (99.5% D) for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
321310010 321310050 321310250
ACRO321310010EA 370 NOK
ACRO321310010 ACRO321310050 ACRO321310250
1,1,2,2-Tetrachloroethane-[D₂] (99.5% D) for NMR spectroscopy
1,1,2,2-Tetrachloroethane-[D₂]
Formel: Cl₂CDCDCl₂
Kokepunkt: 146 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: -43 °C
Tetthet: 1,61 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00037672
CAS-nummer: 33685-54-0
EINECS: 251-634-1
FN: 1702
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.50 %