Diklormetan-D2 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
321270050 321270100
ACRO321270050EA 1725 NOK
ACRO321270050 ACRO321270100
Diklormetan-D2 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Diklormetan-D2
Formel: CD₂Cl₂
Kokepunkt: 40 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –97 °C
Tetthet: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000882
CAS-nummer: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
FN: 1593
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %