Metanol-D4 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
321280050 321280100 321280250 321281000
ACRO321280050EA 1575 NOK
ACRO321280050 ACRO321280100 ACRO321280250 ACRO321281000
Metanol-D4 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Metanol-D4
Formel: D₃COD
Kokepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –99 °C
Tetthet: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 12 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00044637
CAS-nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
FN: 1230
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %