Metanol-D4 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
329920050 329920100 329920500
ACRO329920050EA 1500 NOK
ACRO329920050 ACRO329920100 ACRO329920500
Metanol-D4 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Metanol-D4
Formel: D₃COD
Kokepunkt: 65,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –99 °C
Tetthet: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 12 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00044637
CAS-nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
FN: 1230
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %