1,2-Dichlorobenzene-[D₄] (98% D) for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
321260010 321260050
ACRO321260010EA 1325 NOK
ACRO321260010 ACRO321260050
1,2-Dichlorobenzene-[D₄] (98% D) for NMR spectroscopy
1,2-Dichlorobenzene-[D₄]
Formel: C₆D₄Cl₂
Kokepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: -17 °C
Tetthet: 1,34 g/cm³
Flash punkt: 65 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00037106
CAS-nummer: 2199-69-1
EINECS: 218-606-0
FN: 1591
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.2 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥97.5 %