Naftalen-D8 (98% D) for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Naphthalene-[²H₈]
174960010 174960050
ACRO174960010EA 995 NOK
ACRO174960010 ACRO174960050
Naftalen-D8 (98% D) for NMR spectroscopy
Naftalen-D8
Formel: C₁₀D₈
MW: 136,11 g/mol
Smeltepunkt: 81…83 °C
Flash punkt: 78 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001743
CAS-nummer: 1146-65-2
EINECS: 214-552-7
FN: 1334
ADR: 4.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
D-Enrichment ≥98.0 %
NMR (19F-NMR) ≥96.0 %