Formalin 10% (v/v), Histology grade, neutralized (pH 7.0 ± 0.2), J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
|
Warning
|
Synonymer:
Formaldehyd
3933.9020EA
515
NOK
3933.9020
3933.9010
3933.1000MB
3933.5000PC
3933.9010JL
3933.9020JL
3933.9200
3933.1000
Formalin 10% (v/v), Histology grade, neutralized (pH 7.0 ± 0.2), J.T.Baker®
Formalin
Formel:
CH₂O MW: 30,03 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00003274 CAS-nummer: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 |
Spesifikasjon Testresultater
Sodium (Na) | 61 - 71 mmol/l |
Formaldehyde (HCHO) | 38 - 42 g/l |
pH at 25°C | 6.8 - 7.2 |