Formaldehyd 36% vandig løsning stabilised, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Stabilisering: stabilisert med metanol 10 %
20910.294EA 325 NOK
20910.294 20910.328 20910.363 20910.443 20910.330
Formaldehyd 36% vandig løsning stabilised, GPR RECTAPUR®
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Tetthet: 1,088 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 66 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003274
CAS-nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
FN: 2209
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 35 - 38 %
Density (20/4) 1.083 - 1.093
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Methanol 8 - 12 %