Maursyre ( metansyre) 80% ≥80%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Aminic Acid, Methanoic acid
20315.297EA 360 NOK
20315.297 20315.446 20315.366
Maursyre ( metansyre) 80% ≥80%, TECHNICAL
Maursyre ( metansyre)
Formel: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Tetthet: 1.22
Flash punkt: 48
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003297
CAS-nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
FN: 3412
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 79 - 81 %
n 20/D 1.369 - 1.372