Natriumdodecylsulfat 100 g/l vandig løsning, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06022.1000 1.06022.9025
1.06022.1000EA 1270 NOK
1.06022.1000 1.06022.9025
Natriumdodecylsulfat 100 g/l vandig løsning, Sigma-Aldrich®
Natriumdodecylsulfat
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Tetthet: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036175
CAS-nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=0e75e4cb513a3918705c3a22ed84990028901799&prid=web&clid=SAPDAM