Natriumdodecylsulfat 20% vandig løsning for biotechnology
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
0837-200MLEA 1050 NOK
0837-200ML 0837-500ML
Natriumdodecylsulfat 20% vandig løsning for biotechnology
Natriumdodecylsulfat
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Tetthet: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036175
CAS-nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Conductivity 22800 umhos - 27600 umhos
pH @25 °C 5 - 8