Ventilerte lokk til Falcon®-kolber
Leverandør: Corning
354638 354637 354639
734-1067EA 3250 NOK
734-1067 734-1066 734-1068
Ventilerte lokk til Falcon®-kolber
Lokk Flaskelokk
PE med integrert hydrofob 0,2 µm mikroporøs membranfilterventilasjon.
Ventilerte lokk minimerer kontaminasjonen som er knyttet til standard åpen inkubasjon. Gassene som er nødvendige for cellevekst og metabolisme, passerer fritt gjennom luftehullene, mens mikroorganismer ikke gjør det.