Saltsyre 30%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
20251.365EA 595 NOK
20251.365 20251.445
Saltsyre 30%, TECHNICAL
Saltsyre
Formel: HCl
Kokepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –30 °C
Tetthet: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
FN: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 29 - 31 %