Saltsyre 32%, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00313.2500 1.00313.9025 1.00313.9180
1.00313.2500EA 463 NOK
1.00313.2500 1.00313.9025 1.00313.9180
Saltsyre 32%, Supelco®
Saltsyre
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Kokepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –30 °C
Tetthet: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
FN: 1789
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Boiling Point 83 - 90 °C
Vapor Pressure 21.3 hPa (20 °C)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)