Saltsyre 32%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00319.1000 1.00319.1011 1.00319.2500 1.00319.2511 1.00319.9025 1.00319.9950
1.00319.1000EA 303 NOK
1.00319.1000 1.00319.1011 1.00319.2500 1.00319.2511 1.00319.9025 1.00319.9950
Saltsyre 32%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Saltsyre
Formel: HCl
Kokepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –30 °C
Tetthet: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
FN: 1789
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Boiling Point 83 - 90 °C
Vapor Pressure 21.3 hPa (20 °C)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)