Saltsyre 35%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
20246.298EA 220 NOK
20246.298 20246.323 20246.367 20246.460
Saltsyre 35%, TECHNICAL
Saltsyre
Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Smeltepunkt: –30 °C
Tetthet: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
FN: 1789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119484862-27
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 35 %