Saltsyre 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
30018.298EA 291 NOK
30018.298 30018.447 30018.320 30018.360
Saltsyre 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Saltsyre
Formel: HCl
Tetthet: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
FN: 1789
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 4.99 - 5.01 mol/l
NIST traceable Confirmed