VWR®, volumetriske kolber, klasse A, glass, klar, NS plaststopper
Leverandør: VWR Collection
612-3818EA 670 NOK
612-3818 612-3738 612-3819 612-3746 612-3745 612-3744 612-3743 612-3742 612-3741 612-3740 612-3820
VWR®, volumetriske kolber, klasse A, glass, klar, NS plaststopper
Kolber Målekolber
Borosilicate 3.3 glass, class A.
  • PP white stopper
  • Marks and inscriptions in blue enamel
  • Calibrated to contain (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Sertifiseringer: DIN EN ISO 1042
Bestillingsinformasjon: Batch number and batch certificate included.