Fluorsyre 38 - 40%, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00337.1000 1.00337.2500
1.00337.1000EA 649 NOK
1.00337.1000 1.00337.2500
Fluorsyre 38 - 40%, Supelco®
Fluorsyre
Formel: HF
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011346
CAS-nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
FN: 1790
ADR: 8 (6.1),II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point -44 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (H2O, 20 °C)
Synonyms Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid