Salpetersyre 52,5%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Nitric acid solution
20412.293EA 475 NOK
20412.293 20412.362
Salpetersyre 52,5%, GPR RECTAPUR®
Salpetersyre
Formel: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011349
CAS-nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
FN: 2031
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 52.5 - 54.0 %
Density (20/4) 1.325 - 1.335
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm